Chlorure de 3-nitrobenzoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
m-Nitrobenzoyl chloride
N0174-25G
N0174-500G
TCIAN0174-25GEA
23.1
EUR
TCIAN0174-25G
TCIAN0174-500G
Chlorure de 3-nitrobenzoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de 3-nitrobenzoyle
Formule:
C₇H₄ClNO₃ MW: 185.57 g/mol Point d'ébullition: 275 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007247 Numéro CAS: 121-90-4 EINECS: 204-505-9 ONU: 2923 ADR: 8 III |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |
Solubility in Toluene | very faint turbidity |