Imprimer
1,2-Naphtoquinone ≥95.0% (par HPLC et gravimétrie)
Fournisseur: TCI
Attention
N0041-5G N0041-1G
TCIAN0041-5GEA 112 EUR
TCIAN0041-5G TCIAN0041-1G
1,2-Naphtoquinone ≥95.0% (par HPLC et gravimétrie)
1,2-Naphtoquinone
Formule: C₁₀H₆O₂
Point d'ébullition: 296 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 145…146 °C
Densité: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00001698
Numéro CAS: 524-42-5
EINECS: 208-360-2
Merck Index: 14,06394
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73354635a7240f451f4498790de6173455d58703&vid=73354635a7240f451f4498790de6173455d58703&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Gravimetric Method) min. 95.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency