Imprimer
3'-Hydroxyacétophénone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A0104-25G A0104-500G
TCIAA0104-25GEA 26.4 EUR
TCIAA0104-25G TCIAA0104-500G
3'-Hydroxyacétophénone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3'-Hydroxyacétophénone
Formule: C₈H₈O₂
MW: 136.15 g/mol
Point d'ébullition: 153°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002298
Numéro CAS: 121-71-1
EINECS: 204-494-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f7646a79a1b4fa6aafad71ae8e25d77308ee570&vid=3f7646a79a1b4fa6aafad71ae8e25d77308ee570&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency