Imprimer
4-Nitrobenzophénone ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: p-Nitrobenzophenone
N0365-10G N0365-25G
TCIAN0365-10GEA 26.4 EUR
TCIAN0365-10G TCIAN0365-25G
4-Nitrobenzophénone ≥99.0% (par GC)
4-Nitrobenzophénone
Formule: C₁₃H₉NO₃
MW: 227.22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007354
Numéro CAS: 1144-74-7
EINECS: 214-542-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2e48ed9ec52c23ac28e7fa51781bdac57f10f252&vid=2e48ed9ec52c23ac28e7fa51781bdac57f10f252&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 137.0 to 140.0 deg-C
Solubility in hot EtOH almost transparency