Imprimer
Hex-3-yne-2-one ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Hex-3-yn-2-one
H0741-1ML H0741-5ML
TCIAH0741-1MLEA 45.1 EUR
TCIAH0741-1ML TCIAH0741-5ML
Hex-3-yne-2-one ≥95.0% (par GC)
Hex-3-yne-2-one
Formule: C₆H₈O
MW: 96.13 g/mol
Point d'ébullition: 77°C
Point d'éclair: 39°C
Numéro MDL: MFCD00041627
Numéro CAS: 1679-36-3
ONU: 1992
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2c7a4d761d6ecc1e060bf78d6e3494625d3e7b5&vid=e2c7a4d761d6ecc1e060bf78d6e3494625d3e7b5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %