Imprimer
2-Chloropyridine-4-ol ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C2516-1G C2516-5G
TCIAC2516-1GEA 26.4 EUR
TCIAC2516-1G TCIAC2516-5G
2-Chloropyridine-4-ol ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
2-Chloropyridine-4-ol
Formule: C₅H₄ClNO
Numéro MDL: MFCD01646108
Numéro CAS: 17368-12-6
EINECS: 241-399-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a67d3d95ef01965384e3ba8b3ad30f697ff6202d&vid=a67d3d95ef01965384e3ba8b3ad30f697ff6202d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 168.0 to 173.0 deg-C