Imprimer
3-Chloro-2-méthoxypyridine ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C2565-1G C2565-5G
TCIAC2565-1GEA 30.8 EUR
TCIAC2565-1G TCIAC2565-5G
3-Chloro-2-méthoxypyridine ≥97.0% (par GC)
3-Chloro-2-méthoxypyridine
Formule: C₆H₆ClNO
Point d'ébullition: 53°C
Numéro MDL: MFCD03095227
Numéro CAS: 13472-84-9
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d14bebddec52a574f583f8201417d132dd4a0155&vid=d14bebddec52a574f583f8201417d132dd4a0155&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %