Imprimer
2-Chloro-4-iodopyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C2089-5G C2089-1G
TCIAC2089-5GEA 58.3 EUR
TCIAC2089-5G TCIAC2089-1G
2-Chloro-4-iodopyridine ≥98.0% (par GC)
2-Chloro-4-iodopyridine
Formule: C₅H₃ClIN
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01861983
Numéro CAS: 153034-86-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d71853d01464022cf34b2d02a53d73a6e8fbb518&vid=d71853d01464022cf34b2d02a53d73a6e8fbb518&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C