Imprimer
Acide 4-chloro-3-nitrocinnamique ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-(4-Chloro-3-nitrophenyl)prop-2-enoic acid, 3-(4-Chloro-3-nitrophenyl)acrylic acid
C1205-25G C1205-5G
TCIAC1205-25GEA 297 EUR
TCIAC1205-25G TCIAC1205-5G
Acide 4-chloro-3-nitrocinnamique ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 4-chloro-3-nitrocinnamique
Formule: C₉H₆ClNO₄
Numéro MDL: MFCD00063311
Numéro CAS: 20797-48-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=51792a89e8d2ad93f21cc0b5ed43d3c1f69707f8&vid=51792a89e8d2ad93f21cc0b5ed43d3c1f69707f8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 187.0 to 190.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity