trans-2,4-Dichlorocinnamic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
(E)-3-(2,4-Dichlorophenyl)acrylic acid, (2E)-3-(2,4-Dichlorophenyl)acrylic acid
D2588-25G
D2588-5G
TCIAD2588-25GEA
147
EUR
TCIAD2588-25G
TCIAD2588-5G
trans-2,4-Dichlorocinnamic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
trans-2,4-Dichlorocinnamic acid
Formule:
C₉H₆Cl₂O₂ |
Numéro MDL:
MFCD00004373 Numéro CAS: 20595-45-3 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 234.0 to 238.0 deg-C |