Imprimer
Chlorure de 2,4,6-trichlorobenzoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2,4,6-Trichlorobenzoyl Chloride
T1413-25G T1413-5G
TCIAT1413-25GEA 329 EUR
TCIAT1413-25G TCIAT1413-5G
Chlorure de 2,4,6-trichlorobenzoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de 2,4,6-trichlorobenzoyle
Formule: C₇H₂Cl₄O
MW: 243.9 g/mol
Point d'ébullition: 275°C
Numéro MDL: MFCD00075323
Numéro CAS: 4136-95-2
ONU: 3265
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fbb1eff4ca73133aabef39ab0552b7c38863529f&vid=fbb1eff4ca73133aabef39ab0552b7c38863529f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %