Imprimer
2,4,6-Trichloropyrimidine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T0417-25G T0417-500G
TCIAT0417-25GEA 83.6 EUR
TCIAT0417-25G TCIAT0417-500G
2,4,6-Trichloropyrimidine ≥98.0% (par GC)
2,4,6-Trichloropyrimidine
Formule: C₄HCl₃N₂
Point d'ébullition: 210 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 21 °C
Densité: 1,595 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006063
Numéro CAS: 3764-01-0
EINECS: 223-183-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bc8d18919d6c4da876b871e538b96b5509567a88&vid=bc8d18919d6c4da876b871e538b96b5509567a88&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Freezing point 21.0 to 23.0 deg-C