Imprimer
Bleu de bromophénol
Fournisseur: TCI
B0631-1G B0631-25G
TCIAB0631-1GEA 20.9 EUR
TCIAB0631-1G TCIAB0631-25G
Bleu de bromophénol
Bleu de bromophénol
Formule: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
Point de fusion: 273 °C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005875
Numéro CAS: 115-39-9
EINECS: 204-086-2
Merck Index: 14,01444
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44d256aaca209dd713803b55e3399449033a290c&vid=44d256aaca209dd713803b55e3399449033a290c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light red to Yellow to Red powder to crystal
Absorbance min. 0.480 (5 mg/L, pH 5.0, 590.0 to 594.0 nm)
Solubility in Sodium hydroxide solution transparency
Solubility in EtOH (50vol%) transparency
Drying loss max. 1.0 %