Imprimer
2-Bromo-p-crésol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Bromo-4-methylphenol, 1-Bromo-2-hydroxy-5-methylbenzene
B0808-25G B0808-500G
TCIAB0808-25GEA 60.5 EUR
TCIAB0808-25G TCIAB0808-500G
2-Bromo-p-crésol ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-p-crésol
Formule: C₇H₇BrO
Point d'ébullition: 214°C
Point de fusion: 26 °C
Densité: 1,5468 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00002151
Numéro CAS: 6627-55-0
EINECS: 229-595-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d7ea286485e37219bec8a2114a5306653d1e36dc&vid=d7ea286485e37219bec8a2114a5306653d1e36dc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %