Imprimer
4-Bromo-2,6-xylidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Bromo-2,6-dimethylaniline
B1909-100G B1909-25G
TCIAB1909-100GEA 319 EUR
TCIAB1909-100G TCIAB1909-25G
4-Bromo-2,6-xylidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Bromo-2,6-xylidine
Formule: C₈H₁₀BrN
Point d'ébullition: 120 °C (0,2 -rr)
Point de fusion: 50 °C
Numéro MDL: MFCD00007826
Numéro CAS: 24596-19-8
EINECS: 246-337-9
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f9c739281cbc21d1e71030ca161d4d10f3a6c61&vid=4f9c739281cbc21d1e71030ca161d4d10f3a6c61&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 deg-C