Imprimer
Isocyanate de 3-bromophényle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-Bromo-3-isocyanatobenzene
I0553-25G I0553-5G
TCIAI0553-25GEA 482 EUR
TCIAI0553-25G TCIAI0553-5G
Isocyanate de 3-bromophényle ≥98.0% (par GC)
Isocyanate de 3-bromophényle
Formule: C₇H₄BrNO
MW: 198.02 g/mol
Point d'ébullition: 220°C
Densité: 1.586
Point d'éclair: 108°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002014
Numéro CAS: 23138-55-8
ONU: 2206
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=83f2a1e258a68441fb925392d9109dc754b8ef7c&vid=83f2a1e258a68441fb925392d9109dc754b8ef7c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid to slightly cloudy liquid
Purity (GC) min. 98.0 %