Imprimer
Acide 3-bromo-5-iodobenzoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
B1807-25G B1807-5G
TCIAB1807-25GEA 187 EUR
TCIAB1807-25G TCIAB1807-5G
Acide 3-bromo-5-iodobenzoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 3-bromo-5-iodobenzoïque
Formule: C₇H₄BrIO₂
Numéro MDL: MFCD00191851
Numéro CAS: 188815-32-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ed46a0ebebe5662b3fe0166f94969d9df325caba&vid=ed46a0ebebe5662b3fe0166f94969d9df325caba&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %