Imprimer
α-Bromo-2-(trifluorométhoxy)toluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
T2311-1G T2311-5G
TCIAT2311-1GEA 40.7 EUR
TCIAT2311-1G TCIAT2311-5G
α-Bromo-2-(trifluorométhoxy)toluène ≥98.0% (par GC)
α-Bromo-2-(trifluorométhoxy)toluène
Formule: C₈H₆BrF₃O
MW: 255.03 g/mol
Point d'ébullition: 222
Point de fusion: 32
Densité: 1.583
Numéro MDL: MFCD00236321
Numéro CAS: 198649-68-2
ONU: 3265
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d6ec603794ebd6984a50641d184031b508f105c1&vid=d6ec603794ebd6984a50641d184031b508f105c1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %