Imprimer
4-Bromo-α,α,α-trifluoro-3-nitrotoluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Bromo-3-nitrobenzotrifluoride, 4-Bromo-α,α,α-trifluoro-3-nitrotoluene, 1-Bromo-2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene
B3074-25G B3074-5G
TCIAB3074-25GEA 142 EUR
TCIAB3074-25G TCIAB3074-5G
4-Bromo-α,α,α-trifluoro-3-nitrotoluène ≥98.0% (par GC)
4-Bromo-α,α,α-trifluoro-3-nitrotoluène
Formule: C₇H₃BrF₃NO₂
MW: 270.01 g/mol
Point d'ébullition: 105°C
Densité: 1.76
Numéro MDL: MFCD00014685
Numéro CAS: 349-03-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44c6025e74e98ddff0e50eefcdb071274562ad7b&vid=44c6025e74e98ddff0e50eefcdb071274562ad7b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %