Imprimer
Acide 2-bromo-5-fluorobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B2722-25G B2722-5G
TCIAB2722-25GEA 271 EUR
TCIAB2722-25G TCIAB2722-5G
Acide 2-bromo-5-fluorobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2-bromo-5-fluorobenzoïque
Formule: C₇H₄BrFO₂
Numéro MDL: MFCD00142874
Numéro CAS: 394-28-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e168426facbadd284ee9847e98f7ff1789bfc9b5&vid=e168426facbadd284ee9847e98f7ff1789bfc9b5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 154.0 to 158.0 deg-C