Imprimer
Acide (3-bromophényl)acétique ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B1927-25G B1927-5G
TCIAB1927-25GEA 153 EUR
TCIAB1927-25G TCIAB1927-5G
Acide (3-bromophényl)acétique ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Acide (3-bromophényl)acétique
Formule: (C₆H₄Br)CH₂COOH
Point d'ébullition: 308 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 102…103 °C
Numéro MDL: MFCD00004330
Numéro CAS: 1878-67-7
EINECS: 217-522-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6da73bf687788749dc0eb621bfdcab6f09595e5a&vid=6da73bf687788749dc0eb621bfdcab6f09595e5a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 98.0 to 104.0 deg-C