Imprimer
(±)-Acide 2-bromopropionique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: DL-2-Bromopropanoic acid, 2-Bromopropanoic acid, DL-2-Bromopropionic acid, (±)-2-Bromopropanoic acid
B0644-25G B0644-500G
TCIAB0644-25GEA 19.8 EUR
TCIAB0644-25G TCIAB0644-500G
(±)-Acide 2-bromopropionique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(±)-Acide 2-bromopropionique
Formule: H₃CBrCHCOOH
Point d'ébullition: 205°C
Point de fusion: ∼25 °C
Densité: 1,7 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 100°C
Numéro MDL: MFCD00004211
Numéro CAS: 598-72-1
EINECS: 209-947-6
ONU: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=98f18e377f3516e0203fef4ae6957f73b1c986e3&vid=98f18e377f3516e0203fef4ae6957f73b1c986e3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %