Imprimer
4-Bromoindole ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Bromo-1H-indole
B1797-1G B1797-5G
TCIAB1797-1GEA 28.6 EUR
TCIAB1797-1G TCIAB1797-5G
4-Bromoindole ≥97.0% (par GC)
4-Bromoindole
Formule: C₈H₆BrN
Point d'ébullition: 96°C
Numéro MDL: MFCD00671502
Numéro CAS: 52488-36-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f20ec4fcca7eb69689ba73311ca02e1f4eb69f5f&vid=f20ec4fcca7eb69689ba73311ca02e1f4eb69f5f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %