2,2'-Bipyridyle ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
B0468-25G
B0468-500G
B0468-100G
TCIAB0468-25GEA
42.9
EUR
TCIAB0468-25G
TCIAB0468-500G
TCIAB0468-100G
2,2'-Bipyridyle ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
2,2'-Bipyridyle
Formule:
C₁₀H₈N₂ Point d'ébullition: 273°C Point de fusion: 70…72 °C Densité: 1,326 g/cm³ (-150 °C) Point d'éclair: 121 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006212 Numéro CAS: 366-18-7 EINECS: 206-674-4 ONU: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,03347 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 99.0 % |
Melting point | 69.5 to 72.0 deg-C |
Solubility in EtOH | transparency |
Ignition residue (Sulfate) | max. 0.05 % |