Imprimer
Naphtacène ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,3-Benzanthracene, Benz[b]anthracene, Tetracene
N0001-1G N0001-100MG N0001-5G
TCIAN0001-1GEA 163 EUR
TCIAN0001-1G TCIAN0001-100MG TCIAN0001-5G
Naphtacène ≥97.0% (par HPLC)
Naphtacène
Formule: C₁₈H₁₂
Point d'ébullition: 437 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 357°C
Densité: 1,323 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003702
Numéro CAS: 92-24-0
EINECS: 202-138-9
Merck Index: 14,06369
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fddc15c1e5d13c0fad865f63ea5ec30796069571&vid=fddc15c1e5d13c0fad865f63ea5ec30796069571&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 97.0 area%