Imprimer
1,2-Diméthylimidazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D1562-25G D1562-500G D1562-100G
TCIAD1562-25GEA 19.8 EUR
TCIAD1562-25G TCIAD1562-500G TCIAD1562-100G
1,2-Diméthylimidazole ≥98.0% (par GC)
1,2-Diméthylimidazole
Formule: C₅H₈N₂
Point d'ébullition: 205°C
Point de fusion: 38 °C
Densité: 1,084 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005294
Numéro CAS: 1739-84-0
EINECS: 217-101-2
ONU: 3263
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4a823fd922d0eabb9d9ea646ecdb7579a34f165b&vid=4a823fd922d0eabb9d9ea646ecdb7579a34f165b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency