Phénylhydrazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
P0183-25G
P0183-500G
P0183-100G
TCIAP0183-25GEA
17.6
EUR
TCIAP0183-25G
TCIAP0183-500G
TCIAP0183-100G
Phénylhydrazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Phénylhydrazine
Formule:
C₆H₈N₂ |
Numéro MDL:
MFCD00007573 Numéro CAS: 100-63-0 Merck Index: 14,07293 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Orange to Green powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Potassium iodate Method) | min. 98.0 % |