Imprimer
Diphénylsilane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D2820-25G D2820-5G
TCIAD2820-25GEA 197 EUR
TCIAD2820-25G TCIAD2820-5G
Diphénylsilane ≥98.0% (par GC)
Diphénylsilane
Formule: C₁₂H₁₂Si
Point d'ébullition: 97°C
Densité: 0,9962 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 98°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003002
Numéro CAS: 775-12-2
EINECS: 212-271-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b13b907f2ee6ffbdb0e97d6bb9cc2aa3786ea463&vid=b13b907f2ee6ffbdb0e97d6bb9cc2aa3786ea463&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %