Imprimer
1,1,3,3-Tétraméthylguanidine 99,0 GC, T
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: N,N,N',N'-Tetramethylguanidine
T0148-25ML T0148-500ML T0148-100ML
TCIAT0148-25MLEA 17.6 EUR
TCIAT0148-25ML TCIAT0148-500ML TCIAT0148-100ML
1,1,3,3-Tétraméthylguanidine 99,0 GC, T
1,1,3,3-Tétraméthylguanidine
Formule: C₅H₁₃N₃
MW: 115.18 g/mol
Point d'ébullition: 163°C
Point de fusion: -30
Point d'éclair: 60°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008323
Numéro CAS: 80-70-6
EINECS: 201-302-7
ONU: 2920
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=826b8c08510a79c2ccc425c9719ef2cec4755532&vid=826b8c08510a79c2ccc425c9719ef2cec4755532&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %