1,3-Dithianne ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D0119-25G
D0119-5G
TCIAD0119-25GEA
196
EUR
TCIAD0119-25G
TCIAD0119-5G
1,3-Dithianne ≥97.0% (par GC)
1,3-Dithianne
Formule:
C₄H₈S₂ MW: 120.24 g/mol Point d'ébullition: 208°C Densité: 1.36 |
Numéro MDL:
MFCD00006654 Numéro CAS: 505-23-7 EINECS: 208-006-7 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 52.0 to 55.0 deg-C |