Imprimer
Dibenzofuranne ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D0147-25G D0147-500G D0147-100G
TCIAD0147-25GEA 35.2 EUR
TCIAD0147-25G TCIAD0147-500G TCIAD0147-100G
Dibenzofuranne ≥98.0% (par GC)
Dibenzofuranne
Formule: C₁₂H₈O
Point d'ébullition: 285 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 79…82 °C
Densité: 0,966 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004968
Numéro CAS: 132-64-9
EINECS: 205-071-3
ONU: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d1227945463ecd35852e58ae10ef8786b0f71128&vid=d1227945463ecd35852e58ae10ef8786b0f71128&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 82.0 to 85.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency