Imprimer
1,2,3,4,5-Pentaméthylcyclopentadiene ≥93.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Pentamethylcyclopentadiene, 1,2,3,4,5-Pentamethylcyclopenta-1,3-diene, 1,2,3,4,5-Pentamethyl-1,3-cyclopentadiene
P1292-5ML P1292-25ML
TCIAP1292-5MLEA 110 EUR
TCIAP1292-5ML TCIAP1292-25ML
1,2,3,4,5-Pentaméthylcyclopentadiene ≥93.0% (par GC)
1,2,3,4,5-Pentaméthylcyclopentadiene
Formule: C₁₀H₁₆
Point d'ébullition: 60°C
Densité: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 44°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001354
Numéro CAS: 4045-44-7
EINECS: 223-743-4
ONU: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9dac43f66c73c5e376d452ac4b548111d43bee0c&vid=9dac43f66c73c5e376d452ac4b548111d43bee0c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %