Imprimer
Benzotriazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,2,3-Benzotriazole, 1H-1,2,3-Benzotriazole, 1H-Benzotriazole, 1H-Benzo[d][1,2,3]triazole
B0094-500G B0094-25G B0094-100G
TCIAB0094-500GEA 96.8 EUR
TCIAB0094-500G TCIAB0094-25G TCIAB0094-100G
Benzotriazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Benzotriazole
Formule: C₆H₅N₃
Point d'ébullition: 350 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 99 °C
Densité: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005699
Numéro CAS: 95-14-7
EINECS: 202-394-1
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,01108
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1c76039dd686db8a446e6ea784730ae8d3cf0c08&vid=1c76039dd686db8a446e6ea784730ae8d3cf0c08&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 96.0 to 100.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency