Imprimer
1,3,3-Triméthyl-2-méthylèneindoline ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T0879-500ML T0879-25ML T0879-100ML
TCIAT0879-500MLEA 187 EUR
TCIAT0879-500ML TCIAT0879-25ML TCIAT0879-100ML
1,3,3-Triméthyl-2-méthylèneindoline ≥96.0% (par GC)
1,3,3-Triméthyl-2-méthylèneindoline
Formule: C₁₂H₁₅N
MW: 173.26 g/mol
Point d'ébullition: 248°C
Point de fusion: -10
Point d'éclair: 101°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005813
Numéro CAS: 118-12-7
EINECS: 204-235-1
ONU: 3082
ADR: 9 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d989a0c3560a3a3df1853d58c0f793c1b67502a8&vid=d989a0c3560a3a3df1853d58c0f793c1b67502a8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red to Dark red to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %