Imprimer
Disulfure de dibutyle ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D0224-25ML D0224-500ML
TCIAD0224-25MLEA 34.1 EUR
TCIAD0224-25ML TCIAD0224-500ML
Disulfure de dibutyle ≥95.0% (par GC)
Disulfure de dibutyle
Formule: C₈H₁₈S₂
Point d'ébullition: 88°C
Point de fusion: –94 °C
Densité: 0,9371 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 93°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009467
Numéro CAS: 629-45-8
EINECS: 211-091-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=50bd5f84aa43cacace3d8ba3a8fd653cb611cd62&vid=50bd5f84aa43cacace3d8ba3a8fd653cb611cd62&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %