1,3-Dioxanne ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
D0859-25ML
D0859-500ML
D0859-100ML
TCIAD0859-25MLEA
74.8
EUR
TCIAD0859-25ML
TCIAD0859-500ML
TCIAD0859-100ML
1,3-Dioxanne ≥98.0% (par GC)
1,3-Dioxanne
Formule:
C₄H₈O₂ Point d'ébullition: 105°C Point de fusion: –74,2 °C Densité: 1,0399 g/cm³ (15 °C) Point d'éclair: 1°C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006566 Numéro CAS: 505-22-6 EINECS: 208-005-1 ONU: 1165 ADR: 3,II |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |