Imprimer
o-Terphényle ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Phenylbiphenyl, 1,2-Terphenyl, 2-Phenyl-1,1'-biphenyl, 1,2-Diphenylbenzene, 1,1:2,1-Terphenyl
T0019-25G T0019-500G T0019-100G
TCIAT0019-25GEA 41.8 EUR
TCIAT0019-25G TCIAT0019-500G TCIAT0019-100G
o-Terphényle ≥99.0% (par GC)
o-Terphényle
Formule: C₁₈H₁₄
MW: 230.31 g/mol
Point d'ébullition: 332°C
Point d'éclair: 163
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003055
Numéro CAS: 84-15-1
EINECS: 201-517-6
ONU: 3077
ADR: 9 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e463e4f9bd18c4098c8e27f88d77a082fa363681&vid=e463e4f9bd18c4098c8e27f88d77a082fa363681&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 56.0 to 59.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency