Paraformaldéhyde ≥90.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
Polyoxymethylene
P0018-25G
P0018-500G
TCIAP0018-25GEA
17.6
EUR
TCIAP0018-25G
TCIAP0018-500G
Paraformaldéhyde ≥90.0% (par analyse titrimétrique)
Paraformaldéhyde
Formule:
(CH₂O)n Point de fusion: 123 Point d'éclair: 70 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00133991 Numéro CAS: 30525-89-4 ONU: 2213 ADR: 4.1 III Merck Index: 14,07025 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White powder to crystal |
Purity (Sodium Sulfite Method) | min. 90.0 % |