Imprimer
Tétrabutylammonium hydrogénosulfate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
T0835-25G T0835-500G T0835-100G
TCIAT0835-25GEA 18.7 EUR
TCIAT0835-25G TCIAT0835-500G TCIAT0835-100G
Tétrabutylammonium hydrogénosulfate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Tétrabutylammonium hydrogénosulfate
Formule: (C₄H₉)₄NHSO₄
Point de fusion: 169…172 °C
Densité: 1,01 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00011637
Numéro CAS: 32503-27-8
EINECS: 251-068-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ad536a97474a17bf79fc61c34e8d47d5772344be&vid=ad536a97474a17bf79fc61c34e8d47d5772344be&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 170.0 to 175.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
Drying loss max. 0.5 %