Imprimer
Méthanesulfonate d'éthyle ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
M0607-25G M0607-100G
TCIAM0607-25GEA 39.6 EUR
TCIAM0607-25G TCIAM0607-100G
Méthanesulfonate d'éthyle ≥99.0% (par GC)
Méthanesulfonate d'éthyle
Formule: C₃H₈O₃S
MW: 124.16 g/mol
Point d'ébullition: 89°C
Point d'éclair: 100°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007559
Numéro CAS: 62-50-0
EINECS: 200-536-7
Merck Index: 14,03827
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8df7444f7a2aa40c9efcc09d52e476d0baebb8aa&vid=8df7444f7a2aa40c9efcc09d52e476d0baebb8aa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %