Imprimer
2-Méthylpropane-2-thiol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Methyl-2-propanethiol, tert-Butyl Mercaptan, tert-Butyl mercaptan, tert-Butylthiol
M0405-25ML M0405-500ML
TCIAM0405-25MLEA 20.9 EUR
TCIAM0405-25ML TCIAM0405-500ML
2-Méthylpropane-2-thiol ≥98.0% (par GC)
2-Méthylpropane-2-thiol
Formule: C₄H₁₀S
Point d'ébullition: 64°C
Point de fusion: –1°C
Densité: 0,78888 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –26°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004857
Numéro CAS: 75-66-1
EINECS: 200-890-2
ONU: 2347
ADR: 3,II
Merck Index: 14,01579
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be68907fc5fedf630cf2ca0e1fb0f18562d8b7ce&vid=be68907fc5fedf630cf2ca0e1fb0f18562d8b7ce&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %