Imprimer
Potassium dihydrogénophosphate
Fournisseur: G Bioscienes
RC-084 RC-083
RC-084EA 369 EUR
RC-084 RC-083
Potassium dihydrogénophosphate
Potassium dihydrogénophosphate
Formule: KH₂PO₄
Point d'ébullition: ∼100 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 253 °C
Densité: 2.3 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011401
Numéro CAS: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4
ATTEINDRE: 01-2119490224-41
Merck Index: 13,07744