Imprimer
Ether diphénylique ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
P0177-25G P0177-500G
TCIAP0177-25GEA 17.6 EUR
TCIAP0177-25G TCIAP0177-500G
Ether diphénylique ≥99.0% (par GC)
Ether diphénylique
Formule: C₁₂H₁₀O
Point d'ébullition: 258°C
Point de fusion: 24…27 °C
Densité: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 125 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003034
Numéro CAS: 101-84-8
EINECS: 202-981-2
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,07288
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3b6a730e385a1c8618cc16bb6b0673ecf8ea33ff&vid=3b6a730e385a1c8618cc16bb6b0673ecf8ea33ff&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Solubility in Methanol almost transparency