Imprimer
Pyrogallol ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Benzene-1,2,3-triol, 1,2,3-Trihydroxybenzene
P0570-25G P0570-500G P0570-100G
TCIAP0570-25GEA 22 EUR
TCIAP0570-25G TCIAP0570-500G TCIAP0570-100G
Pyrogallol ≥99.0% (par GC)
Pyrogallol
Formule: C₆H₆O₃
MW: 126.11 g/mol
Point d'ébullition: 309°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002192
Numéro CAS: 87-66-1
EINECS: 201-762-9
Merck Index: 14,08000
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eb06d79635717c1790f6d5e2b53c46aab2cc0f51&vid=eb06d79635717c1790f6d5e2b53c46aab2cc0f51&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 130.0 to 136.0 deg-C
Solubility in Water transparency