Imprimer
1,2,3-Butanetriol ≥90.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B0918-25ML B0918-5ML
TCIAB0918-25MLEA 1190 EUR
TCIAB0918-25ML TCIAB0918-5ML
1,2,3-Butanetriol ≥90.0% (par GC)
1,2,3-Butanetriol
Formule: C₄H₁₀O₃
Point d'ébullition: 175°C
Numéro MDL: MFCD00059662
Numéro CAS: 4435-50-1
EINECS: 224-643-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ea9885bb3de121800a74fdd7233f1981929ebfc&vid=8ea9885bb3de121800a74fdd7233f1981929ebfc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %