Imprimer
Caféine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3,7-Dihydro-1,3,7-trimethyl-1H-purine-2,6-dione, 7-Methyltheobromine, 1,3,7-Trimethylxanthine, Methyltheobromine, 1,3,7-Trimethyl-2,6-dioxopurine, 2,6-Dihydroxy-1,3,7-trimethylpurine
C2042-500G C2042-25G
TCIAC2042-500GEA 84.7 EUR
TCIAC2042-500G TCIAC2042-25G
Caféine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Caféine
Formule: C₈H₁₀N₄O₂
Point de fusion: 238°C
Densité: 1,23 g/cm³ (19 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005758
Numéro CAS: 58-08-2
EINECS: 200-362-1
ONU: 1544
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,01636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb7ed7537432e5e118c5cd0792258523e7a16a66&vid=28e0e3c3e9f28e75b14f65379283ded6efc2d5fb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency