2-Butyne-1,4-diol ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
B0749-25G
B0749-500G
TCIAB0749-25GEA
17.6
EUR
TCIAB0749-25G
TCIAB0749-500G
2-Butyne-1,4-diol ≥99.0% (par GC)
2-Butyne-1,4-diol
Formule:
C₄H₆O₂ Point d'ébullition: 238°C Point de fusion: 55…58 °C Densité: 1,1001 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 142 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002915 Numéro CAS: 110-65-6 EINECS: 203-788-6 ONU: 2716 ADR: 6.1,III |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Melting point | 54.0 to 58.0 deg-C |
Solubility in Methanol | within almost transparency |