Imprimer
(±)-1,2-Hexanediol ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Hexane-1,2-diol, DL-1,2-Hexanediol, (±)-1,2-Dihydroxy hexane
H0688-500ML H0688-25ML H0688-100ML
TCIAH0688-500MLEA 137 EUR
TCIAH0688-500ML TCIAH0688-25ML TCIAH0688-100ML
(±)-1,2-Hexanediol ≥96.0% (par GC)
(±)-1,2-Hexanediol
Formule: C₆H₁₄O₂
MW: 118.18 g/mol
Point d'ébullition: 118°C
Point de fusion: 45
Point d'éclair: 122°C
Numéro MDL: MFCD00010737
Numéro CAS: 6920-22-5
EINECS: 230-029-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1eea53f0a4a9d2c9595746c5a43a6c275be2a7fc&vid=1eea53f0a4a9d2c9595746c5a43a6c275be2a7fc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %