2-Hydroxythiophénol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
o-Hydroxythiophenol, 2-Hydroxyphenyl mercaptan, 2-Hydroxybenzene-1-thiol, 1-Hydroxy-2-mercaptobenzene, 2-Mercaptophenol, 2-Hydroxybenzenethiol
H1177-25G
H1177-5G
TCIAH1177-25GEA
249
EUR
TCIAH1177-25G
TCIAH1177-5G
2-Hydroxythiophénol ≥97.0% (par GC)
2-Hydroxythiophénol
Formule:
C₆H₆OS Point d'ébullition: 217°C Point de fusion: 6°C Densité: 1,22 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 97 °C |
Numéro MDL:
MFCD00040447 Numéro CAS: 1121-24-0 EINECS: 214-326-8 ONU: 2922 ADR: 8,III |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Iodometric Titration) | min. 95.0 % |