Imprimer
Mercapto-2 éthanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
M0058-25G M0058-500G
TCIAM0058-25GEA 17.6 EUR
TCIAM0058-25G TCIAM0058-500G
Mercapto-2 éthanol ≥98.0% (par GC)
Mercapto-2 éthanol
Formule: HSCH₂CH₂OH
Point d'ébullition: 158°C
Point de fusion: -100°C
Densité: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 74°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004890
Numéro CAS: 60-24-2
EINECS: 200-464-6
ONU: 2966
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,05869
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b2de4a27b611bfba008542b0f8d01b41c1f5970&vid=4b2de4a27b611bfba008542b0f8d01b41c1f5970&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %